Imprimer
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46060-1G OR46060-5G
APOSOR46060-1GEA 0 EUR
APOSOR46060-1G APOSOR46060-5G
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158966
Numéro CAS: 57381-49-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III