Imprimer
4-Bromo-3-méthoxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46048-1G OR46048-5G
APOSOR46048-1GEA 0 EUR
APOSOR46048-1G APOSOR46048-5G
4-Bromo-3-méthoxybenzonitrile
4-Bromo-3-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09753723
Numéro CAS: 120315-65-3