Imprimer
2,4-Diméthoxybenzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR46045-100G OR46045-250G OR46045-25G
APOSOR46045-100GEA 123 EUR
APOSOR46045-100G APOSOR46045-250G APOSOR46045-25G
2,4-Diméthoxybenzylamine 95%
2,4-Diméthoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 143 °C/15mmHg
Densité: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052393
Numéro CAS: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III