Imprimer
Acide indole-3-ylglyoxylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Indol-3-yl(oxo)acetic acid, 3-Indoleglyoxylic Acid
OR46044-1G OR46044-5G
APOSOR46044-1GEA 80 EUR
APOSOR46044-1G APOSOR46044-5G
Acide indole-3-ylglyoxylique
Acide indole-3-ylglyoxylique
Formule: C₁₀H₇NO₃
Poids moléculaire: 189.17 g/mol
Point de fusion: 217 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005625
Numéro CAS: 1477-49-2
EINECS: 216-029-9