Imprimer
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR46038-1G OR46038-250MG OR46038-5G OR46038-10G
APOSOR46038-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46038-1G APOSOR46038-250MG APOSOR46038-5G APOSOR46038-10G
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
4-Chloro-3-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11521292
Numéro CAS: 573764-31-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III