Imprimer
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloronicotinaldehyde
OR46034-1G OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46034-1G APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₆H₄ClNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112523
Numéro CAS: 114077-82-6