Imprimer
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46033-1G OR46033-25G OR46033-5G
APOSOR46033-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46033-1G APOSOR46033-25G APOSOR46033-5G
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Formule: C₆H₃Cl₂NO
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039921
Numéro CAS: 136590-83-5