Imprimer
2-Tolualdéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
OR46026-100G OR46026-1KG OR46026-500G OR46026-25G
APOSOR46026-100GEA 43.5 EUR
APOSOR46026-100G APOSOR46026-1KG APOSOR46026-500G APOSOR46026-25G
2-Tolualdéhyde 98%
2-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
Poids moléculaire: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.037 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003338
Numéro CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Indice Merck: 12,09665