2-Methoxyphenyl benzoate 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₂O₃ Point de fusion: 57…64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017153 Numéro CAS: 531-37-3 EINECS: 208-507-0 |