1-Bromo-3-méthyl-2-butène 90+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Bromo-2-méthyl-2-butène
Formule:
C₅H₉Br Point d'ébullition: 82…83 °C/150mmHg Densité: 1,29 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 40 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000242 Numéro CAS: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 UN: 2920 ADR: 8+3,II |