1-Chloro-2,2-diméthylpropane
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₁₁Cl Point d'ébullition: 84…85 °C Point de fusion: –20 °C Densité: 0,866 g/cm³ (25 °C) Point éclair: –9 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000941 Numéro CAS: 753-89-9 EINECS: 212-040-8 UN: 1993 ADR: 3,II |