1,4-Diiodobutane
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₈I₂ Point d'ébullition: 108…110 °C/10mmHg Point de fusion: 44382 °C Densité: 2,35 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001099 Numéro CAS: 628-21-7 |