Imprimer

1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): PTA

OR460058-1G OR460058-5G
APOSOR460058-1GEA 87 EUR
APOSOR460058-1G APOSOR460058-5G
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Formule: C₆H₁₂N₃P
Point de fusion: 244…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154905
Numéro CAS: 53597-69-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR