Imprimer
Chlorure de 2-iodobenzoyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de o-iodobenzoyle
OR460054-25G OR460054-5G
APOSOR460054-25GEA 65.7 EUR
APOSOR460054-25G APOSOR460054-5G
Chlorure de 2-iodobenzoyle
Chlorure de 2-iodobenzoyle
Formule: C₇H₄ClIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001040
Numéro CAS: 609-67-6