4-Chloro-3-iodobenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃ClIN Point de fusion: 91…93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09025674 Numéro CAS: 914106-26-6 |