Imprimer
3-Méthyl-1-butène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isoamylene, Isopropylethylene, Isopentene
OR460043-100G OR460043-25G OR460043-5G
APOSOR460043-100GEA 400 EUR
APOSOR460043-100G APOSOR460043-25G APOSOR460043-5G
3-Méthyl-1-butène 95%
3-Méthyl-1-butène
Formule: C₅H₁₀
Point d'ébullition: 20 °C
Point de fusion: –168,5…–168 °C
Densité: 0,627 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008937
Numéro CAS: 563-45-1
UN: 2561
ADR: 3,I