Imprimer
1,2,2-Trichloropropane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR460037-1G OR460037-5G
APOSOR460037-1GEA 260 EUR
APOSOR460037-1G APOSOR460037-5G
1,2,2-Trichloropropane 97%
1,2,2-Trichloropropane
Formule: ClH₂CCCl₂CH₃
Point d'ébullition: 121…123 °C
Densité: 1,3145 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3175-23-3
UN: 1993
ADR: 3,III