Imprimer
(R)-(+)-1-(4-Bromophényl)éthanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR460032-5G OR460032-1G OR460032-250MG
APOSOR460032-5GEA 516 EUR
APOSOR460032-5G APOSOR460032-1G APOSOR460032-250MG
(R)-(+)-1-(4-Bromophényl)éthanol
(R)-(+)-1-(4-Bromophényl)éthanol
Formule: C₈H₉BrO
Densité: 1,322 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201861
Numéro CAS: 76155-78-7