Imprimer
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Homopro-OMe·HCl
OR460008-10G OR460008-25G OR460008-5G
APOSOR460008-10GEA 53.8 EUR
APOSOR460008-10G APOSOR460008-25G APOSOR460008-5G
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
Point de fusion: 176…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672366
Numéro CAS: 18650-39-0