Imprimer
Acide 5-bromo-2-iodobenzoïque 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4590-100G OR4590-25G OR4590-5G
APOSOR4590-100GEA 71.2 EUR
APOSOR4590-100G APOSOR4590-25G APOSOR4590-5G
Acide 5-bromo-2-iodobenzoïque 97+%
Acide 5-bromo-2-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄BrIO₂
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079717
Numéro CAS: 21740-00-1