Imprimer
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4586-100G OR4586-250G OR4586-500G
APOSOR4586-100GEA 116 EUR
APOSOR4586-100G APOSOR4586-250G APOSOR4586-500G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
Point d'ébullition: 166…167 °C/4mmHg
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00028016
Numéro CAS: 6793-92-6