Imprimer
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
OR4581-25G OR4581-5G OR4581-100G
APOSOR4581-25GEA 33.5 EUR
APOSOR4581-25G APOSOR4581-5G APOSOR4581-100G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Poids moléculaire: 201.27 g/mol
Point de fusion: 34…40 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115307
Numéro CAS: 143900-44-1