Imprimer
Acide (méthylthio)acétique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Methylthio)ethansäure, 2-(Methylthio)acetic acid
OR4573-100G OR4573-25G
APOSOR4573-100GEA 522 EUR
APOSOR4573-100G APOSOR4573-25G
Acide (méthylthio)acétique 99%
Acide (méthylthio)acétique
Formule: C₃H₆O₂S
Poids moléculaire: 106.15 g/mol
Point d'ébullition: 130…137 °C/27mmHg
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075444
Numéro CAS: 2444-37-3