Imprimer
1-Boc-3-oxopiperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
OR4569-1G OR4569-5G
APOSOR4569-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4569-1G APOSOR4569-5G
1-Boc-3-oxopiperazine
1-Boc-3-oxopiperazine
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181069
Numéro CAS: 76003-29-7