Imprimer
Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4560-25G OR4560-5G OR4560-100G
APOSOR4560-25GEA 42.2 EUR
APOSOR4560-25G APOSOR4560-5G APOSOR4560-100G
Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque
Acide 3-bromo-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 220…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020295
Numéro CAS: 99-58-1