Imprimer
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4558-1G OR4558-5G
APOSOR4558-1GEA 50.9 EUR
APOSOR4558-1G APOSOR4558-5G
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO₂S
Point de fusion: 228…230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216487
Numéro CAS: 80213-28-1