ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-2'-méthoxyacétophénone, 2-Bromo-1-(2-méthoxyphényl)éthane-1-one, Bromométhyl-o-méthoxyphénylcetone, α-Bromo-2-méthoxyacétophénone
Formule:
C₉H₉BrO₂ Poids moléculaire: 229.07 g/mol Point d'ébullition: 324 Point de fusion: 43…45 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000196 Numéro CAS: 31949-21-0 EINECS: 250-870-2 UN: 3261 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...