Imprimer
1-Acétyl-4-pipéridone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Acetyl-4-piperidone
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 155 EUR
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acétyl-4-pipéridone 95+%
1-Acétyl-4-pipéridone
Formule: C₇H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 152 °C/0,75mmHg
Densité: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006190
Numéro CAS: 32161-06-1