Imprimer
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Phenyl-4-piperidinol
OR4549-25G OR4549-5G
APOSOR4549-25GEA 364 EUR
APOSOR4549-25G APOSOR4549-5G
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006000
Numéro CAS: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0