Imprimer
1-Iodopropane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Propyl iodide
OR4541-25G OR4541-5G OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA 36.4 EUR
APOSOR4541-25G APOSOR4541-5G APOSOR4541-100G
1-Iodopropane
1-Iodopropane
Formule: C₃H₇I
Poids moléculaire: 169.99 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Point de fusion: –101 °C
Densité: 1.743 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001095
Numéro CAS: 107-08-4
UN: 2392
ADR: 3 III
Indice Merck: 12,08047