5-Bromo-1-indanone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule:
C₉H₇BrO Poids moléculaire: 211.06 g/mol Point d'ébullition: 280 Point de fusion: 125…129 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082718 Numéro CAS: 34598-49-7 |