Imprimer
3,5-Dibromobenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4526-100G OR4526-25G OR4526-5G
APOSOR4526-100GEA 166 EUR
APOSOR4526-100G APOSOR4526-25G APOSOR4526-5G
3,5-Dibromobenzaldéhyde
3,5-Dibromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O
Point de fusion: 89,7…91.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156887
Numéro CAS: 56990-02-4
UN: 3261
ADR: 8,II