1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈Br₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00672998 Numéro CAS: 289039-53-8 |