Imprimer
Acide 2,5-dibromobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4523-25G OR4523-5G
APOSOR4523-25GEA 45.1 EUR
APOSOR4523-25G APOSOR4523-5G
Acide 2,5-dibromobenzoïque
Acide 2,5-dibromobenzoïque
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Poids moléculaire: 279.92 g/mol
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016494
Numéro CAS: 610-71-9
EINECS: 210-234-7