Imprimer
3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(3-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine, N-Methyl-3-chlorobenzylamine
OR452216-25G OR452216-5G
APOSOR452216-25GEA 266 EUR
APOSOR452216-25G APOSOR452216-5G
3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
3-Chloro-N-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Poids moléculaire: 155.625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045194
Numéro CAS: 39191-07-6