Imprimer
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Amino-1-piperidineacetic acid methyl ester hydrochloride
OR452207-1G OR452207-500MG
APOSOR452207-1GEA 568 EUR
APOSOR452207-1G APOSOR452207-500MG
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈Cl₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12028101
Numéro CAS: 90152-50-4