Imprimer
3-(4-Methylphenoxy)piperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452206-1G OR452206-500MG
APOSOR452206-1GEA 568 EUR
APOSOR452206-1G APOSOR452206-500MG
3-(4-Methylphenoxy)piperidine 97%
3-(4-Methylphenoxy)piperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061070
Numéro CAS: 63843-39-0