Imprimer
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR452160-1G OR452160-500MG
APOSOR452160-1GEA 249 EUR
APOSOR452160-1G APOSOR452160-500MG
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750569
Numéro CAS: 67341-07-5