Imprimer
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452127-1G OR452127-500MG OR452127-5G
APOSOR452127-1GEA 139 EUR
APOSOR452127-1G APOSOR452127-500MG APOSOR452127-5G
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01856779
Numéro CAS: 13850-76-5