Imprimer
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 1-Boc-4-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid
OR452118-1G OR452118-250MG
APOSOR452118-1GEA 260 EUR
APOSOR452118-1G APOSOR452118-250MG
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₅NO₄
Poids moléculaire: 319.4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179131
Numéro CAS: 167263-11-8