Imprimer
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Dimethylaminomethyl)piperidine dihydrochloride
OR452113-1G OR452113-250MG OR452113-500MG
APOSOR452113-1GEA 654 EUR
APOSOR452113-1G APOSOR452113-250MG APOSOR452113-500MG
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride
Formule: C₈H₂₀Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879171
Numéro CAS: 1185304-33-9