Imprimer
Pyrrolidine-3-carboxylic acid methylamide hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Methylpyrrolidine-3-carboxamide hydrochloride, N-Methyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
OR452107-1G OR452107-250MG
APOSOR452107-1GEA 163 EUR
APOSOR452107-1G APOSOR452107-250MG
Pyrrolidine-3-carboxylic acid methylamide hydrochloride 97%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid methylamide hydrochloride
Formule: C₆H₁₃ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21605763
Numéro CAS: 1361115-18-5