Imprimer
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452101-1G OR452101-500MG
APOSOR452101-1GEA 445 EUR
APOSOR452101-1G APOSOR452101-500MG
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formule: C₇H₁₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13562148
Numéro CAS: 1246172-31-5