Imprimer
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452074-1G OR452074-250MG OR452074-500MG
APOSOR452074-1GEA 654 EUR
APOSOR452074-1G APOSOR452074-250MG APOSOR452074-500MG
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16613952
Numéro CAS: 1228070-90-3