Imprimer
Bromure de 3-méthoxyphénéthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2-Bromoethyl)-3-methoxybenzene
OR452070-1G OR452070-5G
APOSOR452070-1GEA 75.4 EUR
APOSOR452070-1G APOSOR452070-5G
Bromure de 3-méthoxyphénéthyle 97%
Bromure de 3-méthoxyphénéthyle
Formule: C₉H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369789
Numéro CAS: 2146-61-4