Imprimer
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(1-Piperidinylmethyl)-benzoic acid hydrochloride
OR452053-1G OR452053-5G
APOSOR452053-1GEA 307 EUR
APOSOR452053-1G APOSOR452053-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 219.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05240080
Numéro CAS: 159691-33-5