Imprimer
Fmoc-DL-β-leucine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Fmoc-amino)-4-methylpentanoic acid
OR452042-1G OR452042-500MG
APOSOR452042-1GEA 589 EUR
APOSOR452042-1G APOSOR452042-500MG
Fmoc-DL-β-leucine 97%
Fmoc-DL-beta-leucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863209
Numéro CAS: 282524-93-0