Imprimer
Acide 2-bromo-4,5-diméthoxybenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 6-bromovératrique
OR4517-1G OR4517-25G OR4517-5G
APOSOR4517-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4517-1G APOSOR4517-25G APOSOR4517-5G
Acide 2-bromo-4,5-diméthoxybenzoïque
Acide 2-bromo-4,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₉BrO₄
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017542
Numéro CAS: 6286-46-0