Imprimer
2-Bromo-1,4-diméthoxybenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
OR4516-10G OR4516-250G OR4516-50G
APOSOR4516-10GEA 14.7 EUR
APOSOR4516-10G APOSOR4516-250G APOSOR4516-50G
2-Bromo-1,4-diméthoxybenzène
2-Bromo-1,4-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉BrO₂
Point d'ébullition: 130…131 °C/10mmHg
Densité: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008355
Numéro CAS: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7