Imprimer
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451449-1G OR451449-5G
APOSOR451449-1GEA 65.4 EUR
APOSOR451449-1G APOSOR451449-5G
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702909
Numéro CAS: 65735-07-1